Imprimer
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
PC6679-1G PC6679-5G
APOSPC6679-1GEA 104 EUR
APOSPC6679-1G APOSPC6679-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Formule: C₈H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09942728
Numéro CAS: 218610-57-2