Imprimer
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57086-1G PC57086-250MG
APOSPC57086-1GEA 42.2 EUR
APOSPC57086-1G APOSPC57086-250MG
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formule: C₈H₇BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11153061
Numéro CAS: 1021056-39-2