Imprimer
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56745-1G PC56745-250MG
APOSPC56745-1GEA 509 EUR
APOSPC56745-1G APOSPC56745-250MG
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₅F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16618056
Numéro CAS: 50562-06-6