Imprimer
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-(Cyanomethyl)-5-fluorophenyl)boronic acid
PC53544-1G PC53544-250MG
APOSPC53544-1GEA 556 EUR
APOSPC53544-1G APOSPC53544-250MG
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₈H₇BFNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27935531
Numéro CAS: 1460307-63-4