Imprimer
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC27884-1G PC27884-250MG
APOSPC27884-1GEA 408 EUR
APOSPC27884-1G APOSPC27884-250MG
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Formule: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659134
Numéro CAS: 1217837-13-2