Imprimer
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962884-1G OR962884-250MG
APOSOR962884-1GEA 290 EUR
APOSOR962884-1G APOSOR962884-250MG
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870095
Numéro CAS: 167758-86-3