Imprimer
2-(Cyclopropylamino)ethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR953960-1G OR953960-250MG
APOSOR953960-1GEA 473 EUR
APOSOR953960-1G APOSOR953960-250MG
2-(Cyclopropylamino)ethanol 98%
2-(Cyclopropylamino)ethanol
Formule: C₅H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09815646
Numéro CAS: 35265-06-6