Imprimer
4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(5-Oxazolyl)phenol
OR951536-1G OR951536-250MG OR951536-5G
APOSOR951536-1GEA 128 EUR
APOSOR951536-1G APOSOR951536-250MG APOSOR951536-5G
4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenol 98%
4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenol
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00207683
Numéro CAS: 1128-71-8