Imprimer
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943044-1G OR943044-5G
APOSOR943044-1GEA 192 EUR
APOSOR943044-1G APOSOR943044-5G
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone
Formule: C₉H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19204667
Numéro CAS: 122710-21-8