Imprimer
4-Chlorothiophene-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921628-1G OR921628-250MG
APOSOR921628-1GEA 169 EUR
APOSOR921628-1G APOSOR921628-250MG
4-Chlorothiophene-2-carbaldehyde 95%
4-Chlorothiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₅H₃ClOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110670
Numéro CAS: 57500-51-3