Imprimer
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912541-10G OR912541-1G OR912541-5G
APOSOR912541-10GEA 502 EUR
APOSOR912541-10G APOSOR912541-1G APOSOR912541-5G
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466214
Numéro CAS: 7291-02-3