Imprimer
5-Nitronicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8897-1G OR8897-5G
APOSOR8897-1GEA 97.3 EUR
APOSOR8897-1G APOSOR8897-5G
5-Nitronicotinic acid
5-Nitronicotinic acid
Formule: C₆H₄N₂O₄
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038690
Numéro CAS: 2047-49-6