Imprimer
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6460-100MG OR6460-200MG
APOSOR6460-100MGEA 279 EUR
APOSOR6460-100MG APOSOR6460-200MG
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Radiopharmaceutical precursor
Formule: C₁₄H₂₃IN₂O·2ClH
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040808
Numéro CAS: 89815-43-0