Imprimer
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-(Aminomethyl)pyridin-3-ol hydrochloride, (5-Hydroxypyridin-2-yl)methylamine hydrochloride
OR51778-1G OR51778-250MG
APOSOR51778-1GEA 219 EUR
APOSOR51778-1G APOSOR51778-250MG
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride
Formule: C₆H₈N₂O·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214179
Numéro CAS: 1276056-66-6