3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR500038-1G
OR500038-250MG
APOSOR500038-1GEA
115
EUR
APOSOR500038-1G
APOSOR500038-250MG
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one 97%
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one
Formule:
C₈H₅BrN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22548037 Numéro CAS: 1375301-90-8 |