Imprimer
4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40126-1G OR40126-250MG OR40126-500MG
APOSOR40126-1GEA 464 EUR
APOSOR40126-1G APOSOR40126-250MG APOSOR40126-500MG
4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole ≥95%
4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Formule: C₉H₉BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12028622
Numéro CAS: 1159511-79-1