Imprimer
2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346365-1G OR346365-5G
APOSOR346365-1GEA 0 EUR
APOSOR346365-1G APOSOR346365-5G
2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₅NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08143481
Numéro CAS: 54032-88-1