Imprimer
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310870-1G OR310870-5G
APOSOR310870-1GEA 27.7 EUR
APOSOR310870-1G APOSOR310870-5G
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Formule: C₁₂H₁₇BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28101508
Numéro CAS: 223799-24-4