Imprimer
[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110006-1G OR110006-250MG OR110006-5G
APOSOR110006-1GEA 183 EUR
APOSOR110006-1G APOSOR110006-250MG APOSOR110006-5G
[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025855
Numéro CAS: 869901-22-4