Imprimer
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Benzoyl-1-tosylpyrrole
OR10350-1G OR10350-5G OR10350-25G
APOSOR10350-1GEA 72.5 EUR
APOSOR10350-1G APOSOR10350-5G APOSOR10350-25G
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole 96%
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole
Formule: C₁₈H₁₅NO₃S
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411960
Numéro CAS: 139261-90-8