Imprimer
L-bishomopropargylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICR115-1G BICR115-200MG BICR115-500MG
APOSBICR115-1GEA 1570 EUR
APOSBICR115-1G APOSBICR115-200MG APOSBICR115-500MG
L-bishomopropargylglycine
L-bishomopropargylglycine
Formule: C₇H₁₁NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11052904
Numéro CAS: 835627-45-7