Imprimer
Cresyl diphenyl phosphate (mixture of analogue) (nommé) ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diphenyl p-tolyl phosphate, Diphenyl Cresyl Phosphate, Phosphoric Acid Cresyl Diphenyl Ester
P0259-25ML P0259-500ML
TCIAP0259-25MLEA 18.7 EUR
TCIAP0259-25ML TCIAP0259-500ML
Cresyl diphenyl phosphate (mixture of analogue) (nommé) ≥93.0% (par GC)
Cresyl diphenyl phosphate (mixture of analogue)
Formule: C₁₉H₁₇O₄P
Point d'ébullition: 390°C
Point d'éclair: 232°C
Numéro MDL: MFCD00014920
Numéro CAS: 26444-49-5
EINECS: 247-693-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 % (total of isomers)