5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide mélange d'isomères ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
I0903-5G
I0903-25G
TCIAI0903-5GEA
29.7
EUR
TCIAI0903-5G
TCIAI0903-25G
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide mélange d'isomères ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
Formule:
C₁₉H₂₆I₃N₃O₉ Point de fusion: 180°C |
Numéro MDL:
MFCD00077732 Numéro CAS: 66108-95-0 EINECS: 266-164-2 Merck Index: 14,05052 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 % (total of isomers) |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |