Imprimer
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine-tert-butyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-Ser-OtBu, (S)-tert-Butyl 2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate, Nɑ-Fmoc-L-serine tert-Butyl Ester
F0516-1G F0516-5G
TCIAF0516-1GEA 196 EUR
TCIAF0516-1G TCIAF0516-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine-tert-butyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine-tert-butyl ester
Formule: C₂₂H₂₅NO₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861331
Numéro CAS: 110797-35-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +9.0 deg (C=1, CHCl3)