Imprimer
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Fmoc-L-isoleucine, Fmoc-Ile-OH, FMOC-L-Isoleucine
F0294-25G F0294-5G
TCIAF0294-25GEA 96.8 EUR
TCIAF0294-25G TCIAF0294-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-isoleucine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Numéro MDL: MFCD00037125
Numéro CAS: 71989-23-6
EINECS: 276-255-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -13.0 deg (C=1, DMF)
Solubility in Methanol very faint turbidity