Imprimer
Ethyl 2-Chloro-6-fluorophenylacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetate, 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid Ethyl ester
E1038-1G E1038-5G
TCIAE1038-1GEA 90.2 EUR
TCIAE1038-1G TCIAE1038-5G
Ethyl 2-Chloro-6-fluorophenylacetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 2-Chloro-6-fluorophenylacetate
Formule: C₁₀H₁₀ClFO₂
Numéro MDL: MFCD00800606
Numéro CAS: 214262-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %