7-Ethyl-3-indoleethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-(7-Ethyl-1H-indol-3-yl)ethanol, 7-Ethyltryptophol, 7-Ethyl-3-(2-hydroxyethyl)indole, Etodolac impurity H
E0824-25G
E0824-5G
TCIAE0824-25GEA
338
EUR
TCIAE0824-25G
TCIAE0824-5G
7-Ethyl-3-indoleethanol ≥98.0% (par GC)
7-Ethyl-3-indoleethanol
Formule:
C₁₂H₁₅NO |
Numéro MDL:
MFCD01718805 Numéro CAS: 41340-36-7 EINECS: 431-020-1 ONU: 3077 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |