Imprimer
Methyl-3-(4-methoxycarbonylphenyl)propionate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4-Carboxyphenyl)propionic Acid Dimethyl Ester, 3-(4-Methoxycarbonylphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoate
C1029-25G C1029-5G
TCIAC1029-25GEA 437 EUR
TCIAC1029-25G TCIAC1029-5G
Methyl-3-(4-methoxycarbonylphenyl)propionate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Methyl-3-(4-methoxycarbonylphenyl)propionate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059305
Numéro CAS: 40912-11-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 97.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C