Imprimer
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Pyrrolidinemethanol, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine
B4249-1G B4249-5G
TCIAB4249-1GEA 66 EUR
TCIAB4249-1G TCIAB4249-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Numéro MDL: MFCD02179040
Numéro CAS: 114214-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %