Imprimer
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct adduit ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DABSO, 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane-1,4-diium-1,4-disulphinate, DABCO-Bis(sulphur dioxide), Bis(sulphur dioxide)-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
B3960-1G B3960-5G
TCIAB3960-1GEA 27.5 EUR
TCIAB3960-1G TCIAB3960-5G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct adduit ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct
Formule: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22377802
Numéro CAS: 119752-83-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ad407288f27f9bb7715c81410c9a664112708a7&vid=7ad407288f27f9bb7715c81410c9a664112708a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric back titration) min. 94.0 %