Imprimer
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1S,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1S,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane, tert-Butyl ((1S,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate, (1S,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane
B3483-1G B3483-5G
TCIAB3483-1GEA 181 EUR
TCIAB3483-1G TCIAB3483-5G
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09952105
Numéro CAS: 365996-30-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -7.0 deg (C=1, CH2Cl2)