Imprimer
2-Méthylimidazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methyl-1H-imidazole
A17063.0E A17063.22 A17063.36
A17063.0EEA 519 EUR
A17063.0E A17063.22 A17063.36
2-Méthylimidazole ≥97%
2-Méthylimidazole
Purity: 97% CAS No.: 693-98-1 Molecular Formula: C4H6N2 Formula Weight: 82.11 Flash Point: 155°(311°F) Melting Point: 142-144° Boiling Point: 267-268° Beilstein Reference: 1368 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00005190
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 267…268 °C
Point de fusion: 142…144 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 155 °C (311 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005190
Numéro CAS: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
ONU: 3259
ADR: 8,III