Imprimer
3'-Chloroacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15592.06 A15592.14 A15592.22
A15592.06EA 46.6 EUR
A15592.06 A15592.14 A15592.22
3'-Chloroacétophénone ≥98%
3'-Chloroacétophénone
Purity: 98+% CAS No.: 99-02-5 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5506 Boiling Point: 227-229° Beilstein Reference: 636318 UN No.: 3416 MDL No.: MFCD00000593
Formule: C₈H₇ClO
Point d'ébullition: 227…229 °C
Densité: 1,191
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000593
Numéro CAS: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
ONU: 3416
ADR: 6.1,II