Imprimer
Hexafluorophosphate de diphényliodonium 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
450910050 450910250 450911000
ACRO450910050EA 50.6 EUR
ACRO450910050 ACRO450910250 ACRO450911000
Hexafluorophosphate de diphényliodonium 97%
Hexafluorophosphate de diphényliodonium
Formule: C₁₂H₁₀F₆IP
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061398
Numéro CAS: 58109-40-3
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %