Imprimer
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: trans-Styrylacetic acid, trans-4-Phenylbut-3-enoic acid, trans-4-Phenyl-3-butenoic acid
168100100 168100010
ACRO168100100EA 195 EUR
ACRO168100100 ACRO168100010
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 96%
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid
CAS No.: 1914-58-5
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point de fusion: 82…88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002783
Numéro CAS: 1914-58-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 88 °C
HPLC ≥95 %