Imprimer
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, ((1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy)trimethylsilane
L06931.06 L06931.14
L06931.06EA 71.8 EUR
L06931.06 L06931.14
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal 97%
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal
Purity: 97% CAS No.: 31469-15-5 Molecular Formula: C8H18O2Si Formula Weight: 174.32 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4150 Boiling Point: 35-36°/15mm Beilstein Reference: 1362893 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00010232
Formule: C₈H₁₈O₂Si
Point d'ébullition: 35…36 °C (15 mmHg)
Densité: 0.858
Point d'éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010232
Numéro CAS: 31469-15-5
ADR: 3,III