5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Acetyl-6-bromopyridine
H33204.03
H33204.06
H33204.03EA
71
EUR
H33204.03
H33204.06
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 139042-59-4
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 124-128°
MDL No.: MFCD04974527
Formule:
C₇H₆BrNO Point de fusion: 124…128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04974527 Numéro CAS: 139042-59-4 |