Imprimer
4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Borono-1-naphthoic acid
H56542.MD H56542.03
H56542.MDEA 198 EUR
H56542.MD H56542.03
4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid 95%
4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₁H₉BO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203538
Numéro CAS: 332398-57-9