1-Bromo-3-méthyl-2-butène ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
Stabilization:
Stabilised with silver chip
B0844-25G
B0844-5G
TCIAB0844-25GEA
84.7
EUR
TCIAB0844-25G
TCIAB0844-5G
1-Bromo-3-méthyl-2-butène ≥90.0% (par GC) stabilisé
1-Bromo-3-méthyl-2-butène
Formule:
C₅H₉Br Point d'ébullition: 135°C Densité: 1,293 g/cm³ (15 °C) Point d'éclair: 40°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000242 Numéro CAS: 870-63-3 EINECS: 212-799-5 ONU: 2920 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |