Imprimer
Indole-3-ylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-indoleacetate, Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate, Ethyl 3-Indoleacetate, IAA ethyl ester, Indole-3-acetic acid ethyl ester, Ethyl indole-3-acetate, Indol-3-ylacetic acid ethyl ester, 3-Indoleacetic acid ethyl ester
E0878-25G E0878-5G
TCIAE0878-25GEA 156 EUR
TCIAE0878-25G TCIAE0878-5G
Indole-3-ylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Indole-3-ylacétate d'éthyle
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 166°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005635
Numéro CAS: 778-82-5
EINECS: 212-296-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d65abe8ab15b3b6bf8906782b647ffaee06716b&vid=7d65abe8ab15b3b6bf8906782b647ffaee06716b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C